Potasio bromuro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04904.0100 1.04904.0500
1.04904.0100EA 345 EUR
1.04904.0100 1.04904.0500
Potasio bromuro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Potasio bromuro
Formula: KBr
Pto. Ebullición: 1435 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 730 °C
Densidad: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 13,07701
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 730 °C
Molar Mass 119.00 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Boiling Point 1435 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (795 °C)
Density 2.75 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)