Litio bromuro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
212530250 212532500
ACRO212530250EA 154 EUR
ACRO212530250 ACRO212532500
Litio bromuro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Litio bromuro
Formula: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1265 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 3.46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Índice Merck: 13,05548
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm