Litio bromuro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
14537.06 14537.14 14537.22
14537.06EA 113 EUR
14537.06 14537.14 14537.22
Litio bromuro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Litio bromuro
Purity: 99.998% CAS No.: 7550-35-8 Molecular Formula: BrLi Formula Weight: 86.85 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.464 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 550° Boiling Point: 1265° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00011077
Formula: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1265 °C
Pto. de fusión: 550
Densidad: 3.464
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Índice Merck: 14,5526