Litio bromuro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35705.14
35705.22
35705.14EA
181
EUR
35705.14
35705.22
Litio bromuro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Litio bromuro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Formula:
LiBr MW: 86.84 g/mol Pto. Ebullición: 1265 °C Pto. de fusión: 550 Densidad: 3.464 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011077 Núm. CAS: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Índice Merck: 14,5526 |