Litio bromuro ≥99%, polvo cristalino
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 EUR
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Litio bromuro ≥99%, polvo cristalino
Litio bromuro
Formula: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1265
Pto. de fusión: 550
Densidad: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Índice Merck: 13,05548
Order Now
Resultados test especificaciones
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)