Litio bromuro ≥99%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
213225-100GEA 60.6 EUR
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
Litio bromuro ≥99%, grado reactivo
Litio bromuro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: LiBr
Pto. Ebullición: 1,265 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 3,46 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Índice Merck: 13,05548
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay of Br 91.1 - 92.9 %
Appearance of the solution complying