Sodio bromuro, anhidro 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
205130010 205131000 205130050
ACRO205130010EA 87.4 EUR
ACRO205130010 ACRO205131000 ACRO205130050
Sodio bromuro, anhidro 99+%, extra puro
Sodio bromuro
Formula: NaBr
Pto. Ebullición: 1390 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 755 °C
Densidad: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003475
Núm. CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Índice Merck: 13,08666
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm