Sodio bromuro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
39426.06 39426.14
39426.06EA 119 EUR
39426.06 39426.14
Sodio bromuro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Sodio bromuro
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Physical Form: -10 Mesh Spheres, Ampouled under argon Density: 3.203 Refractive Index: 1.6412 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Formula: NaBr
Pto. Ebullición: 1390 °C
Pto. de fusión: 755 °C
Densidad: 3,203
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003475
Núm. CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Índice Merck: 14,8594