Sodio bromuro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: Crystalline
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formula:
NaBr Pto. Ebullición: 1390 °C Pto. de fusión: 755 °C Densidad: 3,203 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003475 Núm. CAS: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Índice Merck: 14,8594 |