Sodio bromuro, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A10552.0B
A10552.0I
A10552.30
A10552.0BEA
66.7
EUR
A10552.0B
A10552.0I
A10552.30
Sodio bromuro, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Sodio bromuro
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Refractive Index: 1.6412
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formula:
NaBr MW: 102.89 g/mol Pto. Ebullición: 1390 °C Pto. de fusión: 755 °C Densidad: 3.203 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003475 Núm. CAS: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Índice Merck: 14,8594 |