Potasio bromato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
208855000
208850025
ACRO208855000EA
85.1
EUR
ACRO208855000
ACRO208850025
Potasio bromato 99+%, extra puro
Potasio bromato
Formula:
KBrO₃ Pto. de fusión: 350 °C Densidad: 3,27 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011359 Núm. CAS: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 UN: 1484 ADR: 5.1,II Índice Merck: 12,07779 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Bromide (Br) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |