Potasio bromato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
268390010 268392500
ACRO268390010EA 219 EUR
ACRO268390010 ACRO268392500
Potasio bromato 99.5% para análisis
Potasio bromato
Formula: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C
Densidad: 3,27 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011359
Núm. CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07779
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 9 (5 % at 20°C)
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)