Potasio bromato ≥99.8% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
40013.22
40013.36
40013.22EA
56.9
EUR
40013.22
40013.36
Potasio bromato ≥99.8% ACS
Potasio bromato
Purity: 99.8% min
CAS No.: 7758-01-2
Molecular Formula: KBrO3
Formula Weight: 167.00
Physical Form: Granular
Density: 3.27
Melting Point: 370° dec.
Solubility: Slightly soluble in cold water. Soluble in boiling water
Merck Reference: 14,7617
UN No.: 1484
MDL No.: MFCD00011359
As an analytical reagent, oxidizing agent
Formula:
KBrO₃ MW: 167 g/mol Pto. de fusión: 370 °C (desc.) Densidad: 3,27 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011359 Núm. CAS: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 UN: 1484 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,7617 |