Potasio bromato ≥99.8%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04912.0100 1.04912.0250
1.04912.0100EA 89 EUR
1.04912.0100 1.04912.0250
Potasio bromato ≥99.8%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Potasio bromato
Formula: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Pto. de fusión: 350
Densidad: 3.218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011359
Núm. CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,07779
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) ≥99.8%
Insoluble matter ≤ 0.005%
pH value (5%;water;25°C) 5.0-9.0
Bromide (Br) ≤ 0.02%
Sulphate (SO₄) ≤ 0.005%
Total nitrogen (N) ≤ 0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005%
Fe (Iron) ≤ 0.0005%
Na (Sodium) ≤ 0.01%