Sodio bromato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromato de sodio
208871000 208875000 208870025
ACRO208871000EA 34.7 EUR
ACRO208871000 ACRO208875000 ACRO208870025
Sodio bromato 99+%, extra puro
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1390
Pto. de fusión: 381 °C (desc.)
Densidad: 3.33 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003476
Núm. CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm