Sodio bromato ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromato de sodio
14101.22
14101.36
14101.A3
14101.22EA
28.1
EUR
14101.22
14101.36
14101.A3
Sodio bromato ≥99.5% (metals basis)
Sodio bromato
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-38-0
Molecular Formula: NaBrO3
Formula Weight: 150.90
Physical Form: Crystalline
Density: 3.34
Refractive Index: 1.594
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 381° dec.
Solubility: Soluble in water (2.5 parts in cold water, 1.1 part in boiling water)
Merck Reference: 14,8593
UN No.: 1494
MDL No.: MFCD00003476
Formula:
BrNaO₃ MW: 150.89 g/mol Pto. Ebullición: 1390 Pto. de fusión: 381 °C (desc.) Densidad: 3.34 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003476 Núm. CAS: 7789-38-0 EINECS: 232-160-4 UN: 1494 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,8593 |