Sodio bromato ≥99%, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
02151-1KG 02151-25KG
02151-1KGEA 117 EUR
02151-1KG 02151-25KG
Sodio bromato ≥99%, Fluka™
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
Pto. Ebullición: Decomposes on heating
Densidad: 3,339 g/cm³ (17.5 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003476
Núm. CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Bromide (Br) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %