Sodio bromato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bromato de sodio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
8.14368.0250EA 50.4 EUR
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
Sodio bromato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1390
Pto. de fusión: 381
Densidad: 3.254 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003476
Núm. CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 381 °C (decomposition)
Molar Mass 150.89 g/mol
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer