Potasio cianuro 97+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
196605000
196600025
196601000
196602500
ACRO196605000EA
153
EUR
ACRO196605000
ACRO196600025
ACRO196601000
ACRO196602500
Potasio cianuro 97+% para análisis
Potasio cianuro
Formula:
KCN MW: 65.12 g/mol Pto. Ebullición: 1625 °C Pto. de fusión: 634 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011397 Núm. CAS: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1 I Índice Merck: 13,07709 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥97.0 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Thiocyanate (SCN) | ≤100 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤5000 ppm |
Sulfur (S) | ≤10 ppm |