Potasio cianuro 97% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
316455000 316450250 316451000 316450025
ACRO316455000EA 182 EUR
ACRO316455000 ACRO316450250 ACRO316451000 ACRO316450025
Potasio cianuro 97% ACS
Potasio cianuro
Formula: KCN
Pto. Ebullición: 1625 °C
Pto. de fusión: 634 °C
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011397
Núm. CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,07709
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) Passes test (Limit about 0.02%)
Phosphate (PO4) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.04 %
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 %
Iron, total (as Fe) ≤0.03 %