Potasio cianuro 97+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 127 EUR
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
Potasio cianuro 97+%, extra puro
Potasio cianuro
Formula: KCN
Pto. Ebullición: 1625 °C
Pto. de fusión: 634 °C
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011397
Núm. CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,07709
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %