Potasio cianuro ≥96.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 26.5 EUR
12136.18 12136.30 12136.A1
Potasio cianuro ≥96.0% ACS
Potasio cianuro
Formula: KCN
Pto. Ebullición: 1625 °C
Pto. de fusión: 634 °C
Densidad: 1,52
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011397
Núm. CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,7626