Potasio cianuro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13273.22
L13273.36
L13273.22EA
35.2
EUR
L13273.22
L13273.36
Potasio cianuro ≥97%
Potasio cianuro
Purity: 97+%
CAS No.: 151-50-8
Molecular Formula: CKN
Formula Weight: 65.12
Melting Point: 634°
Boiling Point: 1625°
Merck Reference: 14,7626
UN No.: 1680
MDL No.: MFCD00011397
Formula:
KCN Pto. Ebullición: 1625 °C Pto. de fusión: 634 °C Densidad: 1,52 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011397 Núm. CAS: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,7626 |