Potasio cianuro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04967.0100 1.04967.1000 1.04967.9025
1.04967.0100EA 79.9 EUR
1.04967.0100 1.04967.1000 1.04967.9025
Potasio cianuro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Potasio cianuro
Formula: KCN
MW: 65.12 g/mol
Pto. Ebullición: 1625
Pto. de fusión: 634
Densidad: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011397
Núm. CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 13,07709
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 716 g/l (25 °C)
Melting Point 634 °C
Molar Mass 65.12 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Boiling Point 1625 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.55 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials