Cianuro de sodio 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194660250 194661000 194665000
ACRO194660250EA 32.1 EUR
ACRO194660250 ACRO194661000 ACRO194665000
Cianuro de sodio 98% para análisis
Cianuro de sodio
Formula: CNNa
Pto. Ebullición: 1496 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 562 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003523
Núm. CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,08679
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.2 %
Zinc (Zn) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)