Cianuro de sodio 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio cianuro
370310010 370310050 370310025
ACRO370310010EA 130 EUR
ACRO370310010 ACRO370310050 ACRO370310025
Cianuro de sodio 98+%, extra puro
Cianuro de sodio
Formula: CNNa
Pto. Ebullición: 1496 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 562 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003523
Núm. CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,08679
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or granular powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤0.1 %
Sodium carbonate (Na2CO3) 0.2 to 0.8 %
Sodium hydroxide (NaOH) 0.3 to 0.8 %
Sodium formate 0.1 to 0.5 %