Cianuro de sodio 95+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio cianuro
424300050 424305000 424301000
ACRO424300050EA 28.5 EUR
ACRO424300050 ACRO424305000 ACRO424301000
Cianuro de sodio 95+% ACS
Cianuro de sodio
Formula: CNNa
MW: 49,01 g/mol
Pto. Ebullición: 1496 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 562 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003523
Núm. CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,08679
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Titration Argentometric ≥95.0 %
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Iron, total (as Fe) ≤0.005 %