Cianuro de sodio ≥95% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
12137.36
12137.A3
12137.22
12137.36EA
95.4
EUR
12137.36
12137.A3
12137.22
Cianuro de sodio ≥95% ACS
Cianuro de sodio
Purity: 95% min
CAS No.: 143-33-9
Molecular Formula: NaCN
Formula Weight: 49.01
Physical Form: Granular
Density: 1.61
Melting Point: 563°
Boiling Point: ca 1500°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3587243
Merck Reference: 14,8605
UN No.: 1689
MDL No.: MFCD00003523
Formula:
CNNa Pto. Ebullición: ∼1500 °C Pto. de fusión: 563 °C Densidad: 1,61 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003523 Núm. CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,8605 |