Cianuro de sodio 98%, en gránulos
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L13278.18
L13278.30
L13278.0B
L13278.18EA
26.4
EUR
L13278.18
L13278.30
L13278.0B
Cianuro de sodio 98%, en gránulos
Cianuro de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 143-33-9
Molecular Formula: CNNa
Formula Weight: 49.01
Odour: schwach nach bitt.Mande
Melting Point: 563°
Boiling Point: ca 1500°
Beilstein Reference: 3587243
Merck Reference: 14,8605
UN No.: 1689
MDL No.: MFCD00003523
Formula:
CNNa Pto. Ebullición: ∼1500 °C Pto. de fusión: 563 °C Densidad: 1,61 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003523 Núm. CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,8605 |