Cianuro de sodio, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06437.1000
1.06437.9050
1.06437.1000EA
70
EUR
1.06437.1000
1.06437.9050
Cianuro de sodio, Supelco®
Cianuro de sodio
Formula:
CNNa Pto. Ebullición: 1496 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 563,9 °C Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003523 Núm. CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1,I Índice Merck: 13,08679 |