Potasio carbonato, anhidro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
198040010 198040050 198040250
198040010.EA 68.7 EUR
198040010. 198040050. 198040250.
Potasio carbonato, anhidro 99+% para análisis
Potasio carbonato
Formula: K₂CO₃
Pto. de fusión: 891 °C
Densidad: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011382
Núm. CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Índice Merck: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or granular powder
Loss on drying ≤1 % (300°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.003 %
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %