Potasio carbonato 99,997 Metals basis, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potash
10838.06
10838.14
10838.22
10838.06EA
38.4
EUR
10838.06
10838.14
10838.22
Potasio carbonato 99,997 Metals basis, Puratronic®
Potasio carbonato
Purity: 99.997%
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: K2CO3
Formula Weight: 138.21
Physical Form: Powder
Density: 2.29
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formula:
K₂CO₃ MW: 138.21 g/mol Pto. de fusión: 891 Densidad: 2.29 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011382 Núm. CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Índice Merck: 14,7619 |