Potasio carbonato, anhydrous 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potash
A16625.0C
A16625.0E
A16625.36
A16625.0CEA
249
EUR
A16625.0C
A16625.0E
A16625.36
Potasio carbonato, anhydrous 99%
Potasio carbonato
Purity: 99%
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: CK2O3
Formula Weight: 138.21
Odour: Odourless
pH: 11,5-12,5
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formula:
K₂CO₃ MW: 138.21 g/mol Pto. de fusión: 891 Densidad: 2.29 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011382 Núm. CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Índice Merck: 14,7619 |