Potasio carbonato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Potash
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04928.0500
1.04928.1000
1.04928.9050
1.04928.0500EA
129
EUR
1.04928.0500
1.04928.1000
1.04928.9050
Potasio carbonato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Potasio carbonato
Formula:
K₂CO₃ Pto. de fusión: 891 °C Densidad: 2,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011382 Núm. CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Índice Merck: 13,07702 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 1120 g/l (20 °C) |
Melting Point | 891 °C |
Molar Mass | 138.21 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Density | 2.43 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 - 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |