Potasio carbonato, anhydrous 99,0 Titrimetric, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Potash
60109-4X2.5KG
60109-2.5KG
60109-250G
60109-1KG
60109-25KG
60109-500G
60109-4X2.5KGEA
610
EUR
60109-4X2.5KG
60109-2.5KG
60109-250G
60109-1KG
60109-25KG
60109-500G
Potasio carbonato, anhydrous 99,0 Titrimetric, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Potasio carbonato
Formula:
K₂CO₃ MW: 138.21 g/mol Pto. Ebullición: Dec. Pto. de fusión: 891 °C Densidad: 2.430 g/cm³ (19 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011382 Núm. CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Índice Merck: 13,07702 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (300°C) | Max. 1 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Silver (Ag) | Max. 5 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 5 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | Max. 5 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 5 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Lithium (Li) | Max. 5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 200 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 5 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 40 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Silicate (as SiO₂) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 30 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 10 ppm |
Total nitrogen (as N) | Max. 10 ppm |