VWR®, Superficie de pesaje antivibración
Proveedor: VWR Collection
611-2536EA 1670 EUR
611-2536 611-5275
VWR®, Superficie de pesaje antivibración
Mobiliario Mesas
Granito pulido. Cuatro patas absorbentes amortiguan la transmisión de vibraciones externas a esta superficie, por lo que es adecuada no solo para el pesaje de alta precisión sino también para microscopios y otros instrumentos delicados similares.
Weight: 44 kg