Litio carbonato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
193360100 193361000
ACRO193360100EA 50.4 EUR
ACRO193360100 ACRO193361000
Litio carbonato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
Pto. de fusión: 720 °C
Densidad: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 13,05549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %