Litio carbonato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
197785000 197780025 197780100
ACRO197785000EA 187 EUR
ACRO197785000 ACRO197780025 ACRO197780100
Litio carbonato 99%, puro
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Pto. de fusión: 720 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 13,05549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥98.5 %
Loss on ignition ≤0.7 % (500°C, 30 min)