Litio carbonato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
413265000 413260025 413261000
ACRO413265000EA 194 EUR
ACRO413265000 ACRO413260025 ACRO413261000
Litio carbonato 99+% ACS
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
Pto. de fusión: 720 °C
Densidad: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 13,05549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.002 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)