Litio carbonato ≥99.998% (metals basis excluding Ca), Puratronic® (max. 0.002% Ca)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10734.18
10734.30
10734.A1
10734.18EA
132
EUR
10734.18
10734.30
10734.A1
Litio carbonato ≥99.998% (metals basis excluding Ca), Puratronic® (max. 0.002% Ca)
Litio carbonato
Purity: 99.998%
CAS No.: 554-13-2
Molecular Formula: Li2CO3
Formula Weight: 73.90
Physical Form: Powder
Density: 2.11
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 10-11.5
Melting Point: 723°
Boiling Point: 1310° dec.
Merck Reference: 14,5527
MDL No.: MFCD00011084
Formula:
Li₂CO₃ MW: 73.89 g/mol Pto. Ebullición: 1310 °C (desc.) Pto. de fusión: 723 °C Densidad: 2.11 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011084 Núm. CAS: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Índice Merck: 14,5527 |