Litio carbonato ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
36225.36 36225.A3
36225.36EA 254 EUR
36225.36 36225.A3
Litio carbonato ≥99.0% ACS
Litio carbonato
Purity: 99.0% min CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310° dec. Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Formula: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1310 °C (desc.)
Pto. de fusión: 723 °C
Densidad: 2.11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 14,5527