Litio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
1.05671.1000 1.05671.9050
1.05671.1000EA 1360 EUR
1.05671.1000 1.05671.9050
Litio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Pto. de fusión: 720
Densidad: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 13,05549