Litio carbonato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
25006.236EA 60.2 EUR
25006.236 25006.293
Litio carbonato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Litio carbonato
Formula: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Pto. de fusión: 720
Densidad: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 13,05549
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %