Sodio carbonato 99.95-100.05% ACS primary standard
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
33377.22
33377.36
33377.22EA
41.5
EUR
33377.22
33377.36
Sodio carbonato 99.95-100.05% ACS primary standard
Sodio carbonato
Physical Form: Granular
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formula:
Na₂CO₃ MW: 105.99 g/mol Pto. Ebullición: 1600 Pto. de fusión: 854 Densidad: 2.53 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003494 Núm. CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 IR: 01-2119485498-19 Índice Merck: 14,8596 |