Sodio carbonato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
L13098.36
L13098.0E
L13098.0I
L13098.36EA
30.8
EUR
L13098.36
L13098.0E
L13098.0I
Sodio carbonato ≥98%
Sodio carbonato
Purity: 98%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Refractive Index: 1.535
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formula:
Na₂CO₃ Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 854 °C Densidad: 2,53 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003494 Núm. CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 IR: 01-2119485498-19 Índice Merck: 14,8596 |