Vasos, forma baja, BOLA
Proveedor: Bohlender
A136-14 A136-15 A136-06 A136-08 A136-04 A136-13 A136-11 A136-09 A136-05 A136-03 A136-02 A136-07
BOHLA136-14EA 354 EUR
BOHLA136-14 BOHLA136-15 BOHLA136-06 BOHLA136-08 BOHLA136-04 BOHLA136-13 BOHLA136-11 BOHLA136-09 BOHLA136-05 BOHLA136-03 BOHLA136-02 BOHLA136-07
Vasos, forma baja, BOLA
Vasos de precipitados
PTFE, con pico.
  • Excelente resistencia química
  • Resistente a temperaturas de -200 a +250 °C
  • Fondo plano para una buena transferencia de calor, por ejemplo cuando se utiliza en placas de cocción reguladas
De paredes gruesas, con labio reforzado y paredes interiores excepcionalmente lisas para evitar la contaminación. Antiadherente. Baja permeabilidad al gas.