Espátulas con cuchara
Proveedor: RSG
210.150 210.180 210.210 210.250
231-0436EA 47.7 EUR
231-0436 231-0437 231-0438 231-0439
Espátulas con cuchara
Espátulas
Acero inoxidable ¹⁸/₁₀, antimagnético. Cuchara multiuso para una gran variedad de aplicaciones.
  • Con mango redondeado
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química
  • Limpieza fácil y rápida