Sodio carbonato, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02405.0080EA 78.8 EUR
1.02405.0080
Sodio carbonato, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Sodio carbonato
Sodium carbonate volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM.
Formula: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 854 °C
Densidad: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003494
Núm. CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
IR: 01-2119485498-19
Índice Merck: 14,08596
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg