Sodio carbonato, anhidro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06395.0050 1.06395.0500
1.06395.0050EA 151 EUR
1.06395.0050 1.06395.0500
Sodio carbonato, anhidro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 854 °C
Densidad: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003494
Núm. CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
IR: 01-2119485498-19
Índice Merck: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 854 °C
Molar Mass 105.99 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 1600 °C (decomposition)
Density 2.53 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)