Sodio carbonato, anhidro, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
1.06398.1000
1.06398.5000
1.06398.9029
1.06398.1000EA
184
EUR
1.06398.1000
1.06398.5000
1.06398.9029
Sodio carbonato, anhidro, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF suitable for use as excipient, SAFC®
Sodio carbonato
Formula:
Na₂CO₃ Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 854 °C Densidad: 2,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003494 Núm. CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 IR: 01-2119485498-19 Índice Merck: 14,08596 |